Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus mekanisk flerkanalerpipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16262421 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 100μ l
120 till 1 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
Antal kanaler:
8
12
16
24
Färg:
Gul
Ljusgul
Ljusrosa
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Inkluderar:
ep.T.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg Inkluderar unitSize
16262421 120 till 1 200μ l 12 Mörkgrön epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15773469 0,5 till 10μ l 8 Mellangrå ep.T.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15793469 10 till 100μ l 8 Gul epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15713479 30 till 300μ l 8 Orange epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15783469 0,5 till 10μ l 12 Mellangrå epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15703479 10 till 100μ l 12 Gul epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15723479 30 till 300μ l 12 Orange epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
16212401 120 till 1 200μ l 8 Mörkgrön epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar -
16202401 5 till 100μ l 24 Ljusgul epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar -
16282391 1 till 20μ l 24 Ljusrosa epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar -
16292391 5 till 100μ l 16 Ljusgul epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar Varje
16272391 1 till 20μ l 16 Ljusrosa epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16262421 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3125000222
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Anpassa för specifika vätskor eller andra yttre förhållanden med dessa ultralätta helt autoklaverbara pipetter. Forskning™ plus Mekaniska flerkanalpipetter har en fjäderbelastad spetskon, ett sekundärt justeringsalternativ och en förbättrad volymdisplay.
  • Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
  • Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
  • 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
  • Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
  • Använder välkänt PhysioCare koncept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller våg, minimal användaransträngning
  • Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningar
  • Pipettering av vätskor
  • Blanda vätskor
  • Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
  • Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batterityp Hold (Håll)
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Mörkgrön
Modell Research Plus
Antal kanaler 12
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 120 till 1 200μ l
Visa 4 siffror
Finger stil Ergonomi
Inkluderar epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.