Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus mekanisk flerkanalerpipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16282391 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 100μ l
120 till 1 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
Antal kanaler:
8
12
16
24
Färg:
Gul
Ljusgul
Ljusrosa
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Inkluderar:
ep.T.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
Unit Size:
Varje
Product Code. 16282391
Brand: Eppendorf™ 3125000087
Only null left
Add to basket
Add to basket
Anpassa för specifika vätskor eller andra yttre förhållanden med dessa ultralätta helt autoklaverbara pipetter. Forskning™ plus Mekaniska flerkanalpipetter har en fjäderbelastad spetskon, ett sekundärt justeringsalternativ och en förbättrad volymdisplay.
  • Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
  • Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
  • 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
  • Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
  • Använder välkänt PhysioCare koncept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller våg, minimal användaransträngning
  • Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningar
  • Pipettering av vätskor
  • Blanda vätskor
  • Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
  • Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Batterityp Hold (Håll)
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Ljusrosa
Modell Research Plus
Antal kanaler 24
Produktlinje Forskning™ Plus™
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 1 till 20μ l
Visa 4 siffror
Finger stil Ergonomi
Inkluderar epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar