Läs mer
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniska enkanalspipetter med fast volym
Handla allt Eppendorf ProdukterBeskrivning
- Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
- 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer Ultralätt PerfectPiston™ kolvsystem konstruerat av kemiskt resistenta Fortron™ Snabbkopplingsklämma tillåter borttagning av nedre delen i två snabba steg (inte i 10 μL pipetrar) Fjäderbelastad spetskon främjar tät passning mot spetsen Färg indikerar pipetterns volym
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,6 % |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| För användning med | 1000μ L Pipettspets |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Pipett med fast volym |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| För användning med (utrustning) | 1000 μL pipettspets |
| Inkluderar | Fjäderbelastad spetskon, ejektor, blå manöverknapp |