Läs mer
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniska enkanalspipetter med fast volym
Produktkod. 15763469 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
Noggrannhet:
±0,6 %
±0,7 %
±0,8 %
±1,2 %
±1 %
Färg:
Blå
Grå
Gul
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Noggrannhet Färg Förpackningsstorlek
15763469 1 000μ l ±0,6 % Blå Varje
15753459 10 μl ±1,2 % Grå Varje
15763459 10 μl ±1,2 % Gul Varje
15773459 20 μl ±0,8 % Grå Varje
15783459 20 μl ±1 % Gul Varje
15793459 25μ L ±1 % Gul Varje
15703469 50 μl ±0,7 % Gul Varje
15713469 100 μl ±0,6 % Gul Varje
15733469 200 μl ±0,6 % Blå Varje
15723469 200 μl ±0,6 % Gul Varje
15743469 250μ L ±0,6 % Blå Varje
15753469 500 μL ±0,6 % Blå Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15763469 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3124000121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    2210.00 SEK / Paket med 1
    Save 225.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Beständig mot kemisk, termisk och mekanisk påfrestning
  • Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
  • 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer Ultralätt PerfectPiston™ kolvsystem konstruerat av kemiskt resistenta Fortron™ Snabbkopplingsklämma tillåter borttagning av nedre delen i två snabba steg (inte i 10 μL pipetrar) Fjäderbelastad spetskon främjar tät passning mot spetsen Färg indikerar pipetterns volym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,6 %
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
För användning med 1000μ L Pipettspets
Antal kanaler 1
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 1 000μ l
För användning med (utrustning) 1000 μL pipettspets
Inkluderar Fjäderbelastad spetskon, ejektor, blå manöverknapp