Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 48 x 0,2 ml PCR-rör |
| Max. RCF | 11,710 x g |
| Max. Hastighet | 10,500 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifuger 5427 R |
| Inkluderar | Rotorlock i plast |
| Antal platser | 48 |
| Modell | F-45-48-5-PCR |