Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5427 R
Produktkod. 13443396 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 5 ml Eppendorf Tubes
24 Spin-kolumner
24 x 1,5 till 2,0 ml rör
24 x 1,5/2,0 ml rör
30 x 1,5 till 2,0 ml rör
48 x 0,2 ml PCR-rör
48 x 1,5 till 2,0 ml rör
Inkluderar:
Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
Rotorlock
Rotorlock i plast
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Förpackningsstorlek
13443396 24 x 1,5 till 2,0 ml rör Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock Varje
13473396 30 x 1,5 till 2,0 ml rör Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock Varje
13453396 48 x 1,5 till 2,0 ml rör Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock Varje
15148354 12 x 5 ml Eppendorf Tubes Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock Varje
13483396 24 Spin-kolumner Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock Varje
13463396 30 x 1,5 till 2,0 ml rör Rotorlock Varje
13493396 48 x 1,5 till 2,0 ml rör Rotorlock Varje
13403406 48 x 0,2 ml PCR-rör Rotorlock i plast Varje
13413406 24 x 1,5/2,0 ml rör Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 13443396 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5409702009
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5427 R omdefinierar effektiviteten. Skräddarsy din centrifugering med olika kapaciteter och hastigheter. Utforska tillbehörsalternativ för ökad mångsidighet, vilket säkerställer exakt provbearbetning för olika applikationer.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Aerosoltät Rotor
Kapacitet 24 x 1,5 till 2,0 ml rör
Max. RCF 25,001 x g
Max. Hastighet 16,220 rpm
För användning med (utrustning) centrifuger 5427 R
Inkluderar Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
Modell FA-45-24-11