Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Aerosoltät Rotor |
| Kapacitet | 30 x 1,5 till 2,0 ml rör |
| Max. RCF | 20,817 x g |
| Max. Hastighet | 14,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifuger 5427 R |
| Inkluderar | Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock |
| Antal platser | 30 |
| Modell | FA-45-30-11 |