Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifications
Specifications
| Typ | Aerosoltät Rotor |
| Kapacitet | 24 x 1,5 till 2,0 ml rör |
| Max. RCF | 25,001 x g |
| Max. Hastighet | 16,220 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifuger 5427 R |
| Inkluderar | Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock |
| Modell | FA-45-24-11 |