Läs mer
Eppendorf™ S-4-104 rotoradaptrar
Produktkod. 12886243 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 250 ml rör
1 x 500 ml flaska
14 x 15 ml koniska rör
14 x 5 mL koniska rör
20 x 5,5/12 ml rör
23 x 2,6/8 ml rör
23 x 7/17 ml rör
4 x 750 ml flaskor med bred mun
5 x 50 ml koniska rör
50 x 1,5/2 ml rör
7 x 50 ml koniska rör
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12886243 14 x 15 ml koniska rör Paket med 2
13256619 5 x 50 ml koniska rör Paket med 2
13236629 7 x 50 ml koniska rör Paket med 2
13276619 20 x 5,5/12 ml rör Paket med 2
13286619 23 x 2,6/8 ml rör Paket med 2
13216629 1 x 250 ml rör Paket med 2
13296619 50 x 1,5/2 ml rör Paket med 2
15188364 14 x 5 mL koniska rör Paket med 2
13206629 23 x 7/17 ml rör Paket med 2
13226629 4 x 750 ml flaskor med bred mun Paket med 2
15159043 1 x 500 ml flaska 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12886243 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5825734009
Beräknad leverans: 16-11-2026
Innehåller
2 delar set
Finns i ett brett utbud av konfigurationer för att passa en mängd olika applikationer.
  • För användning med Centrifuge 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Kapacitet 14 x 15 ml koniska rör
För användning med (utrustning) S-4-104 rötor för 5810/5810R centrifug
Antal per förpackning 2 förpackningar