Läs mer
Eppendorf™ S-4-104 rotoradaptrar
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 250 ml rör
1 x 500 ml flaska
14 x 15 ml koniska rör
14 x 5 mL koniska rör
20 x 5,5/12 ml rör
23 x 2,6/8 ml rör
23 x 7/17 ml rör
4 x 750 ml flaskor med bred mun
5 x 50 ml koniska rör
50 x 1,5/2 ml rör
7 x 50 ml koniska rör
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
Beskrivning
Innehåller
2 delar set
- För användning med Centrifuge 5810/5810 R
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Kapacitet | 1 x 250 ml rör |
| För användning med (utrustning) | S-4-104 rötor för 5810/5810R centrifug |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |