Innehåller
2 delar set
- För användning med Centrifuge 5810/5810 R
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Kapacitet | 7 x 50 ml koniska rör |
| För användning med (utrustning) | S-4-104 rötor för 5810/5810R centrifug |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |