Läs mer
Eppendorf™ S-4-72 rotoradaptrar
Produktkod. 12806223 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 250 ml rör
12 x 7/17 ml rör
13 x 5,5/12 ml rör
14 x 2,6/8 ml rör
2 x 50 ml koniska rör
26 x 1,5/2 ml rör
4 x 50 ml koniska rör
8 x 15 ml koniska rör
8 x 5 mL koniska rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
12806223 14 x 2,6/8 ml rör Paket med 2
13256589 8 x 15 ml koniska rör Paket med 2
13266589 4 x 50 ml koniska rör Paket med 2
13276589 1 x 250 ml rör Paket med 2
13286589 2 x 50 ml koniska rör Paket med 2
13206599 13 x 5,5/12 ml rör Paket med 2
13216599 12 x 7/17 ml rör Paket med 2
15108364 8 x 5 mL koniska rör Paket med 2
13226599 26 x 1,5/2 ml rör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12806223 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804789008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
  • För användning med Centrifuge 5804/5804 R och 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 14 x 2,6/8 ml rör
För användning med (utrustning) S-4-72 (4 x 250 ml) rötor i modell 5804/5810 centrifuger
Rörstorlek 2.6/8 mL