Beskrivning
- För användning med Centrifuge 5804/5804 R och 5810/5810 R
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 4 x 50 ml koniska rör |
| För användning med (utrustning) | S-4-72 (4 x 250 ml) rötor i modell 5804/5810 centrifuger |
| Rörstorlek | 50 ml Falcon |