Läs mer
Eppendorf™ S-4-72 rotoradaptrar
Produktkod. p-4497885 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 250 ml rör
12 x 7/17 ml rör
13 x 5,5/12 ml rör
14 x 2,6/8 ml rör
2 x 50 ml koniska rör
26 x 1,5/2 ml rör
4 x 50 ml koniska rör
8 x 15 ml koniska rör
8 x 5 mL koniska rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13256589
Brand: Eppendorf™ 5804783000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
  • För användning med Centrifuge 5804/5804 R och 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 8 x 15 ml koniska rör
För användning med (utrustning) S-4-72 (4 x 250 ml) rötor i modell 5804/5810 centrifuger
Rörstorlek 15 mL