Beskrivning
- Tydliga och exakta graderingar för enkel volymbestämning
- Färgkodning för enkel identifiering av pipettstorlekar
- Underenheter med dispenseralternativ för att hålla lagrade produkter säkra
- Individuellt inslagna pipetter för pålitlig sterilitet
- Ultraren jungfrulig polystyren som uppfyller kraven på USP VI
- Harmoniserad och väl passande drift med Easypet 3, kompatibilitet med alla befintliga pipetthjälpare
- Sterilitetssäkringsnivå på 10-6
- Certifierad frånvaro av detekterbara pyrogener, DNA, RNas och DNas
- Certifierad icke-cytotoxisk
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,5 ml |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.2 mL |
| Längd (engelska) | 13,5 tum |
| Kvantitet | 200 Pk. (4 påsar à 50) |
| Färg | Rött |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
| Längd (metrisk) | 343 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?