Läs mer
Eppendorf™ Serologiska pipetter
Produktkod. 15290775 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
15290775 50 mL Violett Paket med 160
15240775 1 mL Gult Paket med 800
15250775 2 mL Klart Paket med 600
15260775 5 mL Blått Paket med 400
15270775 10 mL Orange Paket med 400
15280775 25 mL Rött Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15290775 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030127749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3700.00 SEK
    3455.44 SEK / Paket med 160
    Save 244.56 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eppendorf Serologiska pipetter säkerställer förstklassig sterilitet och säkerhet för känsliga labbapplikationer. De är sterila, fria från pyrogener, DNas, RNas, humant och bakteriellt DNA och icke-cytotoxiska, idealiska för cellodling och molekylärbiologiska uppgifter.
  • Tydliga och exakta graderingar för enkel volymbestämning
  • Färgkodning för enkel identifiering av pipettstorlekar
  • Underenheter med dispenseralternativ för att hålla lagrade produkter säkra
  • Individuellt inslagna pipetter för pålitlig sterilitet
  • Ultraren jungfrulig polystyren som uppfyller kraven på USP VI
  • Harmoniserad och väl passande drift med Easypet 3, kompatibilitet med alla befintliga pipetthjälpare
  • Sterilitetssäkringsnivå på 10-6
  • Certifierad frånvaro av detekterbara pyrogener, DNA, RNas och DNas
  • Certifierad icke-cytotoxisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1 ml
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.5 mL
Längd (engelska) 13,5 tum
Kvantitet 160 Pk. (4 påsar med 40)
Färg Violett
Volym (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 343 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk