Läs mer
Eppendorf™ Serologiska pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4758079 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 800
Produktkod. 15240775
Brand: Eppendorf™ 0030127692
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Serologiska pipetter säkerställer förstklassig sterilitet och säkerhet för känsliga labbapplikationer. De är sterila, fria från pyrogener, DNas, RNas, humant och bakteriellt DNA och icke-cytotoxiska, idealiska för cellodling och molekylärbiologiska uppgifter.
  • Tydliga och exakta graderingar för enkel volymbestämning
  • Färgkodning för enkel identifiering av pipettstorlekar
  • Underenheter med dispenseralternativ för att hålla lagrade produkter säkra
  • Individuellt inslagna pipetter för pålitlig sterilitet
  • Ultraren jungfrulig polystyren som uppfyller kraven på USP VI
  • Harmoniserad och väl passande drift med Easypet 3, kompatibilitet med alla befintliga pipetthjälpare
  • Sterilitetssäkringsnivå på 10-6
  • Certifierad frånvaro av detekterbara pyrogener, DNA, RNas och DNas
  • Certifierad icke-cytotoxisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,02 ml
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 10,9 tum
Kvantitet 800 pk. (4 påsar à 200)
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 277 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk