Läs mer
Eppendorf™ Sticky Pad Adapter Kit för biologiska shakers
För användning med (utrustning):
Biologisk shaker
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för behållare som flaskor och fat som inte kan hållas med konventionella kolvklämmor
- 45,72x 15,24 cm (18x 6 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sticky Pad Adapter Kit |
| Mått (L x B) | 18 x 6 tum. (45,72 x 15,24 cm) |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 45.72 cm |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 15.24 cm |
| För användning med (utrustning) | Biologisk shaker |
| Inkluderar | Två anodiserade aluminiumplåtar |