Beskrivning
- Värmeförseglingsfilm och folie för kontinuerlig låsning med bästa avdunstningsskydd
- Folieprodukter är gjorda av aluminium, kan stickas hål och skyddar ljuskänsliga prover
- Filmprodukter är transparenta och ger skydd mot oönskade punkteringar
- Eppendorf Plattlock: stabilt, flexibelt skydd av prover under korttidsförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Förvaringsfolie |