Läs mer
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tillbehör, Smartblock™ Termoblock
Produktkod. 13568470 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
24 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
13568470 24 rör Varje
1 options
Produktkod. 13568470 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5364000024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10245.00 SEK
    9310.00 SEK / Paket med 1
    Save 935.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upprätthåll exakta enhetliga temperaturer med dessa termoblock. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblock är kompatibla med Eppendorf ThermoMixer™ C och stödjer ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Utbytbar på bara några sekunder
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf ThermoMixer C
Håller 24 rör
Typ Block
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 24 rör
Höjd (engelska) 1,18 till 2,99 tum.
Höjd (metrisk) 3 till 7,6 cm
Diameter (engelska) Utsida 0,47 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm