Läs mer
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tillbehör, Smartblock™ Termoblock
Produktkod. 13588470 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
96-brunnars PCR-platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
13588470 96-brunnars PCR-platta Varje
1 options
Produktkod. 13588470 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5306000006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11175.00 SEK
    9310.00 SEK / Paket med 1
    Save 1865.00 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Upprätthåll exakta enhetliga temperaturer med dessa termoblock. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblock är kompatibla med Eppendorf ThermoMixer™ C och stödjer ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Utbytbar på bara några sekunder
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf ThermoMixer C
Håller 96-brunnars PCR-platta
Typ Block
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 96-brunnars PCR-platta