Läs mer
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tillbehör, Smartblock™ Termoblock
Produktkod. 13598470 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
384-brunnars PCR-platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
13598470 384-brunnars PCR-platta Varje
1 options
Produktkod. 13598470 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5307000000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upprätthåll exakta enhetliga temperaturer med dessa termoblock. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblock är kompatibla med Eppendorf ThermoMixer™ C och stödjer ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Utbytbar på bara några sekunder
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf ThermoMixer C
Håller 384-brunnars PCR-platta
Typ Block
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 384-brunnars PCR-platta