Läs mer
Eppendorf™ ThermoTop™
Produktkod. 13527630 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Rörlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
13527630 Rörlock Varje
1 options
Produktkod. 13527630 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5308000003
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Använd detta lock med ThermoMixer™ C/ ThermoStat™ C med SmartBlock™ plattor och laboratoriebehållare upp till 2 ml och ThermoMixer F 0,5/F1,5/F2,0/FP. Det teknologiskt uppvärmda Eppendorf ThermoTop™ condens.protect™ locket förhindrar kondens på rörlocket och rörväggen.
  • Effektivt och pålitligt förhindrande av kondens på rörlock och vägg
  • Få konstanta reaktionsförhållanden för optimal enzymprestanda i dina prover
  • Trådlös anslutning med automatisk igenkänning och drift för användarvänlig hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 2 mL
För användning med (utrustning) Thermomixer F1.5, FP och C, ThermoStat C med Eppendorf SmartBlocks 0.5, 1.5 och 2 ml, plattor, PCR 96 och PCR 384
Typ Rörlock
För användning med (applikation) Plåtar, laboratoriekärl upp till 2 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.