Beskrivning
Extremt robust med display och kontrollelement som garanterar enkel, ansträngningsfri drift
Den innovativa Top Buret från Eppendorf sätter nya standarder för manuell titrering. En ny, pulsfri dispenseringsteknik gör att önskade volymer kan dispenseras kontinuerligt, vilket eliminerar behovet av ny vätskeaspiration varje gång. Detta gör titreringen enklare och säkrare, med precisionsvärden väl inom erforderliga gränser
- Kontinuerlig, pulsfri dispenseringsteknik för snabb titrering
- Patenterad säkerhetsventil för avluftning utan förlust av reagens
- Spänningsförsörjning med långlivade primärceller och laddningsdisplay
- Dispenseringsintervall från 0,01 ml till 999,9 ml
- Löstagbar elektronikenhet
- Enkanal med enkelt kalibreringsprogram
- Utloppsrör kan roteras 360 grader°
- Justerbart urladdningsrör: horisontell: 142 till 220 mm, vertikal: 10 till 200 mm
- Teleskopiskt aspirationsrör för automatisk inställning av längden från 210 mm till 370 mm
- Anslutning för torrtub
- Mediet dispenseras genom att helt enkelt rotera hjulen
Modell M
- Utlämningstakt på 2 500μ L per varv
- Utlämningstakt på 5 000μ L per varv
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | Standard |
| Produkttyp | Digital Bottletop Dispenser |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | Rapid Titration |
| Inkluderar | Recirculation valve, valve toggle, telescopic filling tube, adjustable discharge tube, three adapters 40/38/32 mm bottle threads, 2 x 1.5 V micro-battery, quality certificate |