Läs mer
Eppendorf™ Top Buret Bottle-Top Burette
Produktkod. 10236721 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10236721 50 mL Varje
10236671 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10236721 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4965000017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12320.00 SEK
    11200.00 SEK / Paket med 1
    Save 1120.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Extremt robust med display och kontrollelement som garanterar enkel, ansträngningsfri drift
Den innovativa Top Buret från Eppendorf sätter nya standarder för manuell titrering. En ny, pulsfri dispenseringsteknik gör att önskade volymer kan dispenseras kontinuerligt, vilket eliminerar behovet av ny vätskeaspiration varje gång. Detta gör titreringen enklare och säkrare, med precisionsvärden väl inom erforderliga gränser
  • Kontinuerlig, pulsfri dispenseringsteknik för snabb titrering
  • Patenterad säkerhetsventil för avluftning utan förlust av reagens
  • Spänningsförsörjning med långlivade primärceller och laddningsdisplay
  • Dispenseringsintervall från 0,01 ml till 999,9 ml
  • Löstagbar elektronikenhet
  • Enkanal med enkelt kalibreringsprogram
  • Utloppsrör kan roteras 360 grader°
  • Justerbart urladdningsrör: horisontell: 142 till 220 mm, vertikal: 10 till 200 mm
  • Teleskopiskt aspirationsrör för automatisk inställning av längden från 210 mm till 370 mm
  • Anslutning för torrtub
  • Mediet dispenseras genom att helt enkelt rotera hjulen
Modell M
  • Utlämningstakt på 2 500μ L per varv
Modell H
  • Utlämningstakt på 5 000μ L per varv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Standard
Produkttyp Digital flasklocksdispenser
Volym (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) Snabb titrering
Inkluderar Recirkulationsventil, ventilvop, teleskopisk fyllningsrör, justerbar utloppsrör, tre adaptrar, 40/38/32 mm flaskgängor, 2 x 1,5 V mikrobatteri, kvalitetscertifikat