Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor 384-brunnar, 45μ L - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10023927 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Streckkod:
Ingen streckkod
Förpackning:
Individuellt blisterförpackad
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10023927
Brand: Eppendorf™ 0030129342
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plattor har en ram av polykarbonat och tunnväggiga polypropenbrunnar som säkerställer optimal värmeöverföring och hög styvhet. Med upphöjda brunnsfälgar möjliggör dessa plattor en effektiv tätning, minimerar risken för korskontaminering och bidrar till konsekvent tillförlitliga resultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • Förbättrad väl till brunn tolerans.
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
  • Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren).
  • Säker kod ger 3-nivåkodning för säker identifiering av prov och kärl.
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
Formatera Standard
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt blisterförpackad
Färg Färglös
Produkttyp PCR-platta
För användning med (utrustning) Automatiserade system
Kjol stil kjol
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 45μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Max. RCF 2250 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 10 Pk.
Tja Färg Färglös