Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor 384-brunnar, 45μ L - PCR-plattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Streckkod:
Ingen streckkod
Förpackning:
Individuellt blisterförpackad
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
- Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
- Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
- Förbättrad väl till brunn tolerans.
- Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
- Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren).
- Säker kod ger 3-nivåkodning för säker identifiering av prov och kärl.
- ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare |
| Formatera | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Individuellt blisterförpackad |
| Färg | Färglös |
| Produkttyp | PCR-platta |
| För användning med (utrustning) | Automatiserade system |
| Kjol stil | kjol |
| Visa mer |