Läs mer
Eppendorf™ Vis kyvetter
Produktkod. p-4901476 Handla allt Eppendorf Produkter
Typ:
Macro Vis Cuvet
Semi-micro Vis Cuvet
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15234566
Brand: Eppendorf™ 0030079353
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångskyvetter av klar plast med en ljusgenomsläpplighet på 300 nm till 900 nm. Vis-kyvetterna är det idealiska verktyget för applikationer utanför UV-området, till exempel kolorimetriska proteinanalyser (Bradford, Lowry, etc.), bestämning av den optiska densiteten hos bakteriekulturer (OD 600-metoder), kinetiska och fluorescensmätningar.
  • Två olika kyvettstorlekar (semi-mikro och makro) för en mängd olika volymer och applikationer
  • Engångskyvetter av klar plast med en ljusgenomsläpplighet på 300 nm till 900 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Semi-micro Vis Cuvet
Material Plast