Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronisk pipett, flerkanalig
Produktkod. 12690915 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 200μ l
Antal kanaler:
8
12
16
24
Färg:
Grön
Gul
Ljusgul
Ljusrosa
Mellangrå
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg unitSize
12690915 5 till 100μ l 12 Gul Varje
12680915 0,5 till 10μ l 8 Mellangrå Varje
12660915 0,5 till 10μ l 12 Mellangrå Varje
16262401 1 till 20μ l 16 Ljusrosa -
16272401 1 till 20μ l 24 Ljusrosa Varje
12670915 5 till 100μ l 8 Gul Varje
16282401 5 till 100μ l 16 Ljusgul -
16292401 5 till 100μ l 24 Ljusgul -
12600925 15 till 300μ l 8 Orange Varje
12610925 15 till 300μ l 12 Orange Varje
12620925 50 till 1 200μ l 8 Grön Varje
12630925 50 till 1 200μ l 12 Grön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12690915 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4861000791
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Xplorer™ plus Flerkanalig elektronisk pipett med intuitivt operativsystem och design för enkelhet, precision och reproducerbarhet.
Underlättar prestanda för ytterligare intelligenta applikationer inklusive: aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering. Hjälper också till att eliminera förseningar på grund av komplicerad programmering och/eller oflexibla processer. Ger exakt justerbara parametrar, maximala reproducerbara resultat, trötthetsfritt arbete och konsekvent, full kontroll över pipetteringsprocessen.
  • Multifunktionell rocker: Upp är upp och ner är ner™ princip
  • Enkelt val av alla funktioner med den praktiska valratten
  • Arbeta på det språk du väljer
  • Tydligt arrangerad färgdisplay; inga undermenyer; hjälpfunktion
  • Innovativ rocker: När spetsen matas ut återgår kolven automatiskt till nolläge
  • PÅ/AV-brytare: Stänger av pipettern under längre perioder av inaktivitet
  • Ytterligare applikationer inkluderar aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering
  • Programmering: Engångsprogrammering av sekvenser för enklare hantering av komplexa processer
  • Individuell fast volyminställning: Önskad volym kan sparas
  • Lösenordsskydd: Skyddar programmering och justering
  • Individuell hastighetsinställning: Ställer in parametrar till din individuella arbetshastighet
  • Pipetterunderhållspåminnelse, baserad på tid eller användningsfrekvens enligt önskemål
Tillförlitligt reproducerbara resultat
  • Spetsar vilar alltid i samma position
  • Volym och hastighet exakt och reproducerbart justerbar
  • Anpassningsbar efter din arbetsmiljö och krav
PhysioCare-koncept™
  • Minskad vikt
  • Förbättrad ergonomi
  • Perfekt våg
  • Optimalt vinklusiveat pipetterhuvud
  • Förbättrad vy och högupplöst display
  • Fjäderbelastad spetskon ger maximal täthet
Användningar
  • Pipettering av vätskor (manuell och automatisk)
  • Dispensering (tidsinställd och manuell)
  • Pipettering och blandning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips 200 μl spets
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets (200μ l)
Antal kanaler 12
Produktlinje Xplorer Plus
Programmerbarhet Ja
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 5 till 100μ l
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 200 μl spets
Inkluderar 10 pipetteringslägen, pipetteringshistorik, lösenordsskydd, en serviceindikator och möjligheten att programmera flera lägen i en sekvens för anpassade applikationer
Ökar 10 till 100μ l