Beskrivning
Eliminera potentiella felrisker i samband med manuell pipettering med dessa pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ Elektroniska pipetter ger exakt justerbara parametrar, reproducerbara och exakta resultat. Upplev trötthetsfri pipettering och behåll full kontroll över pipetteringsmetoderna.
- Elektroniska enkanalpipetter utformade för att aspirera och dispensera vätskevolymer från 0,5μ l till 10 ml
- Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
- Nio olika språkinställningar: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
- Multifunktionell rocker
- Urvalsratt
- Innovativ utmatare
- Ergonomisk visningsvinkel
- Bekvämt handtag
- Kraftfullt uppladdningsbart batteri
- Flexibelt laddningskoncept
- Fjäderbelastad spetskon (förutom 5 och 10 ml)
- Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3 % vid± 3 μl/100 μl,± 1 % vid± 5 μl/500 μl,± 0,6 % vid± 6 μl/1 000< |
| Batterityp | litiumjon |
| Kompatibla tips | 1 000 μl epT.I.P.S™ pipettspets |
| Färg | Blå |
| För användning med | epT.I.P.S. Pipettspets (1 000μ l) |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Xplorer |
| Typ | Elektroniska pipetter |
| Volym (metrisk) | 50 till 1 000μ l |
| Finger stil | Ergonomi |
| Visa mer |