Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ Elektronisk pipett, enkelkanal
Produktkod. 10584585 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5 ml
0,2 till 5 ml
0,5 till 10 ml
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 200μ L
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10584585 0,5 till 10μ l Mellangrå Varje
16281682 1 till 20μ l Ljusgrå -
10237554 5 till 100μ l Gul Varje
16222401 10 till 200μ L Gul -
10461255 15 till 300μ l Orange Varje
10126314 50 till 1 000μ l Blå Varje
16232401 0,1 till 2,5 ml Röd -
10034384 0,2 till 5 ml Violett Varje
10115934 0,5 till 10 ml Turkos Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10584585 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4861000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9770.00 SEK
    8981.57 SEK / Paket med 1
    Save 788.43 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Eliminera potentiella felrisker i samband med manuell pipettering med dessa pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ Elektroniska pipetter ger exakt justerbara parametrar, reproducerbara och exakta resultat. Upplev trötthetsfri pipettering och behåll full kontroll över pipetteringsmetoderna.
  • Elektroniska enkanalpipetter utformade för att aspirera och dispensera vätskevolymer från 0,5μ l till 10 ml
  • Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
  • Nio olika språkinställningar: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
  • Multifunktionell rocker
  • Urvalsratt
  • Innovativ utmatare
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Bekvämt handtag
  • Kraftfullt uppladdningsbart batteri
  • Flexibelt laddningskoncept
  • Fjäderbelastad spetskon (förutom 5 och 10 ml)
  • Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,5 % vid± 0,025 μl/1 μl,± 1,5 % vid± 0,075 μl/5 μl,± 1 % vid± 0,1μ
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips 20 μl epT.I.P.S™ pipettspets
Färg Mellangrå
För användning med epT.I.P.S. Pipettspets (20μ l)
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 20 μl epT.I.P.S™ pipettspets
Inkluderar Multifunktionsvippa, fjäderbelastad spetskon, batteri och laddare
Ökar 0,01 μl
Flerspråkigt användargränssnitt Ja
Antal hastigheter 8
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 40 °C