Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ Elektronisk pipett, enkelkanal
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5 ml
0,2 till 5 ml
0,5 till 10 ml
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 200μ L
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eliminera potentiella felrisker i samband med manuell pipettering med dessa pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ Elektroniska pipetter ger exakt justerbara parametrar, reproducerbara och exakta resultat. Upplev trötthetsfri pipettering och behåll full kontroll över pipetteringsmetoderna.
- Elektroniska enkanalpipetter utformade för att aspirera och dispensera vätskevolymer från 0,5μ l till 10 ml
- Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
- Nio olika språkinställningar: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
- Multifunktionell rocker
- Urvalsratt
- Innovativ utmatare
- Ergonomisk visningsvinkel
- Bekvämt handtag
- Kraftfullt uppladdningsbart batteri
- Flexibelt laddningskoncept
- Fjäderbelastad spetskon (förutom 5 och 10 ml)
- Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | Li-Ion |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Xplorer |
| Typ | Elektroniska pipetter |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 2,5 ml |
| Finger stil | Ergonomi |
| Flerspråkigt användargränssnitt | Ja |