Beskrivning
Eliminera potentiella felrisker i samband med manuell pipettering med dessa pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ Elektroniska pipetter ger exakt justerbara parametrar, reproducerbara och exakta resultat. Upplev trötthetsfri pipettering och behåll full kontroll över pipetteringsmetoderna.
- Elektroniska enkanalpipetter utformade för att aspirera och dispensera vätskevolymer från 0,5μ l till 10 ml
- Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
- Nio olika språkinställningar: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
- Multifunktionell rocker
- Urvalsratt
- Innovativ utmatare
- Ergonomisk visningsvinkel
- Bekvämt handtag
- Kraftfullt uppladdningsbart batteri
- Flexibelt laddningskoncept
- Fjäderbelastad spetskon (förutom 5 och 10 ml)
- Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | Uppladdningsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Partispecifikt certifikat |
| Kompatibla tips | Universalspetsar, epT.I.P.S™ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Ljusgrå |
| För användning med | Luftkudde |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Xplorer |
| Typ | Elektroniska pipetter |
| Volym (metrisk) | 1 till 20μ l |
| Visa mer |