Läs mer
National Lab EPPi Cryobox 45, polypropen, 4x4 rutnät
Produktkod. 12414810
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
12414810 Svart Varje
1 options
Produktkod. 12414810 Leverantör National Lab Leverantörsnummer KEA45VJ16BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50 SEK
    58.86 SEK / Paket med 1
    Save 20.64 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För torr och kyld förvaring av prover för arkivering i rostfria ställ, skåpslådor och skåpboxar.
  • Polypropenkonstruktion
  • Rymmer 16 x 30,8 mm diameter rör
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för torr och kylförvaring
  • Lämplig för provarkivering
  • Lådor passar stativ, skåp och lådsystem
Specifikationer
Beskrivning Autoklaveringsbar
Färg Svart
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Torr och kyld förvaring/arkivering
För användning med (utrustning) Förvaringsställ, lådor, lådor
Håller 16 (30,8 mm diameter rör)
Inkluderar Galler, Lid
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Tube Array 4x4 rutnät
Tål temperatur (metrisk) −100 °C till 121 °C
Längd (metrisk) 67 mm
Bredd (metrisk) 67 mm
Höjd (metrisk) 45 till 60 mm
Vikt (metrisk) 0.7 kg