Läs mer
EPPS, 0.2M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15403289
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403289 100 mL 100ml
15413289 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60511.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16052-06-5
Molekylformel C9H20N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 252.329
MDL-nummer MFCD00006160
InChI-nyckel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-namn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
LEDER C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPPS buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.5
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL