Läs mer
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 0,2 M buffertlösning, pH 8,0
Produktkod. 15463909
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463909 100 mL 100ml
15473909 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463909 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61296.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1123.92 SEK
    1008.65 SEK / 100ml
    Save 115.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252,329 g/mol
EPPS eller HEPPS är en vanlig Good's buffer. Den används ofta som separator i ultratunna isoelektriska fokuseringsgeler och förbättrar upplösningen av fosfoglukomutas. Det används som buffertmedel inom biologi och biokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
EPPS eller HEPPS är en vanlig Good's buffer. Den används ofta som separator i ultratunna isoelektriska fokuseringsgeler och förbättrar upplösningen av fosfoglukomutas. Det används som buffertmedel inom biologi och biokemi.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C9H20N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 252.329
MDL-nummer MFCD00006160
InChI-nyckel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-namn 3-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPPS buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.