Läs mer
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10474205 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10474205 500 g Glasflaska 500g
10104480 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10474205 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172605000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3282.74 SEK
    2947.65 SEK / 500g
    Save 335.09 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252,329 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16052-06-5
Molekylformel C9H20N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 252.329
MDL-nummer MFCD00006160
InChI-nyckel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-namn 3-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifikationer
Abs. 0,1 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material EPPS
Absorbansförhållanden (0,1 M vattenlösning) (1 cm kyvett)
Färg Vitt
pH 5 till 6 (10 % med sol vid 20 °C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Formel vikt 252.33
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.