Läs mer
EPPS, 99%
Produktkod. 11494714
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494714 100 g 100g
11484714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494714 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13714.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252,329 g/mol
EPPS används som en biologisk buffert med ett användbart pH-område på 7,3-8,7& pKa=8,0 (25°°C). Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
EPPS används som en biologisk buffert med ett användbart pH-område på 7,3-8,7& pKa=8,0 (25°°C). Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc.
Löslighet
Lösligt i vatten. 25,2 g/L (°20 C)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från extrem värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16052-06-5
Molekylformel C9H20N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 252.329
MDL-nummer MFCD00006160
InChI-nyckel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-namn 3-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonsyra
LEDER C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPPS
Smältpunkt 242 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3957385
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 25,2 g/L (20 °C)
Formel vikt 252.33
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.