Läs mer
EPPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Produktkod. 10222510
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10222510 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10222510 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2933100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Abs. 0.1 max. at 280nm
Kemiskt namn eller material EPPS
CAS 16052-06-5
Smältpunkt 237°C
Färg White
pH 5.0 to 6.0
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel C9H20N2O4S
Förpackning Poly Bottle
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, HEPPS
InChI-nyckel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
IUPAC-namn 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 252.329
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Formel vikt 252.33
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet JustPURE