Läs mer
Brady™ EPREP-etiketter för M710-skrivare
Färg:
Gult
Klart
Rött
Silver
Svart
Vitt
Mått (LxB):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område:
Beskrivning
- Aggressiv lim- och lösningsmedelsbeständighet gör dem till en idealisk ersättning för graverade taggar
- Drifttemperatur på -40 °C till +100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent akryl, Skumbaksida |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Silver |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |