Läs mer
Brady™ EPREP-etiketter för M710-skrivare
Produktkod. 17898024 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Klart
Rött
Silver
Svart
Vitt
Mått (L x B):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område:
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Bredd (engelska) Utskrivbart område
17898024 Vitt 18 x 35 mm 35 mm
17848024 Vitt 7,95 x 27 mm 27 mm
17848084 Vitt 12,45 x 27 mm 27 mm
17868084 Vitt 15 x 27 mm 27 mm
17827954 Vitt 15 x 45 mm 45 mm
17888004 Vitt 18 x 27 mm 27 mm
17847934 Vitt 19 x 48 mm 48 mm
17898004 Vitt 40 x 30 mm 30 mm
17858084 Svart 15 x 45 mm 45 mm
17887924 Svart 40 x 30 mm 30 mm
17828044 Silver 7,95 x 27 mm 27 mm
17867924 Silver 12,45 x 27 mm 27 mm
17838084 Silver 15 x 27 mm 27 mm
17818084 Silver 15 x 45 mm 45 mm
17868004 Silver 18 x 27 mm 27 mm
17897924 Silver 18 x 35 mm 35 mm
17858014 Silver 19 x 48 mm 48 mm
17818044 Silver 40 x 30 mm 30 mm
17818014 Rött 15 x 45 mm 45 mm
17878004 Rött 40 x 30 mm 30 mm
17807934 Gult 15 x 45 mm 45 mm
17868014 Gult 18 x 35 mm 35 mm
17807864 Gult 40 x 30 mm 30 mm
17877924 Klart 40 x 30 mm 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17898024 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312025
I lager
EPREP skrivaretiketter för användning med Brady™ Skrivare M710.
  • Aggressiv lim- och lösningsmedelsbeständighet gör dem till en idealisk ersättning för graverade taggar
  • Drifttemperatur på -40 °C till +100 °C
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl, Skumbaksida
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data och telekommunikation, elmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0256 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Mått (L x B) 18 x 35 mm
Längd (engelska) 0,71 tum.
Bredd (engelska) 1,38 tum.
Bredd (metrisk) 35 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 35 mm
Alternativt artikelnummer M7-7-7593-WT