Läs mer
Eprinomectin, MedChemExpress
Produktkod. 16475936
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16475936 100 mg
16431646 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16475936 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12643
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide; has anthelmintic, insecticidal and miticidal activity.
Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eprinomectin
CAS 123997-26-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C50H75NO14
Kvantitet 100 mg
Synonym MK-397
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (109.39 mM)
LEDER C[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H](/C(C)=C/C[C@@H](C3)OC4(O[C@@H]([C@@H](CC)C)[C@H](C)C=C4)C[C@H]3OC5=O)[C@@H](/C=C/C=C6CO[C@@H]7[C@@]\6(O)[C@H]5C=C(C)[C@H]7O)C)C[C@@H]2OC)O1
Molekylvikt (g/mol) 914.13
Formel vikt 914.13
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation