Läs mer
Epristeride, MedChemExpress
Produktkod. 16496817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496817 5 mg
16494118 10 mg
16472956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107385
MedChemExpress Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epristeride
CAS 119169-78-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H37NO3
Kvantitet 5 mg
Synonym ONO-9302 SKF105657
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (250.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(NC(C)(C)C)=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(C=C(C(O)=O)CC4)=CC3)C)([H])CC1
Molekylvikt (g/mol) 399.57
Formel vikt 399.57
Procent renhet 98.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death