missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eprobemide, MedChemExpress

Produktkod. 16498698
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498698 10 mg
16481108 5 mg
16444597 50 mg
16423806 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1413
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.

Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Eprobemide
CAS 87940-60-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H19ClN2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym LIS 630
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (442.06 mM)
LEDER O=C(NCCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 282.77
Formel vikt 282.77
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.