Läs mer
Eprodisate disodium, MedChemExpress
Produktkod. 16478636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478636 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16478636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1141
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Eprodisate disodium (NC-503) is the orally available disodium salt form of Eprodisate, a negatively charged sulfonated inhibitor of fibrillogenesis, that can be used in the treatment of amyloid A (AA) amyloidosis.
Eprodisate disodium (NC-503) is the orally available disodium salt form of Eprodisate, a negatively charged sulfonated inhibitor of fibrillogenesis, that can be used in the treatment of amyloid A (AA) amyloidosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eprodisate disodium
CAS 36589-58-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H6Na2O6S2
Kvantitet 100 mg
Synonym NC-503
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (201.46 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (30.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(CCCS(=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 248.19
Formel vikt 248.19
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid