missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eprosartan-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eprosartan-d3 |
| CAS | 1185243-70-2 |
| Molekylformel | C23H21D3N2O4S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (αE)-α-[[2-(Butyl-d3)-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-2-thiophenepropanoic Acid, (E)-2-(Butyl-d3)-1-(p-carboxybenzyl)-α-2-thenylimidazole- 5-acrylic Acid, Navixen-d3, SKB 108566-d3, SKF 108566-d3, Teveten-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O4S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b18-12+/i1D3 |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(CN2C(/C=C(CC3=CC=CS3)/C(O)=O)=CN=C2CCCC([2H])([2H])[2H])C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.53 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?