Läs mer
Eprosartan mesylat, TRC
Produktkod. 30376150
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30376150 10 mg
1 options
Produktkod. 30376150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE59010510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Eprosartan Mesilate
CAS 144143-96-4
Molekylformel C23 H24 N2 O4 S . C H4 O3 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (E)-, monomethanesulfonate, 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (αE)-, monomethanesulfonate, Eprosartan Mesylate, Eprosartan methanesulfonate, SKF 108566J
InChI formel InChI=1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+;
LEDER CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)\C(=O)O)n1Cc3ccc(cc3)C(=O)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-[[2-butyl-5-[(E)-2-karboxy-3-tiophen-2-ylprop-1-enyl]imidazol-1-yl]metyl]bensoesyra; Metanesulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 520.62
Formel vikt 520.1338