Läs mer
Eprosartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eprosartan |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O4S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b18-12+ |
| Formel vikt | 424.1457 |
| Procent renhet | >95% |