Läs mer
Eprotirome, MedChemExpress
Produktkod. 16411059
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16411059 1 mg
1 options
Produktkod. 16411059 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10473
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Eprotirome (KB2115) is a liver-selective thyroid hormone receptor (TR) agonist. KB2115 has modestly higher affinity for TRβ than for TRα. Eprotirome reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol concentrations. Eprotirome can be used for dyslipidemias and obesity research.
Eprotirome (KB2115) is a liver-selective thyroid hormone receptor (TR) agonist. KB2115 has modestly higher affinity for TRβ than for TRα. Eprotirome reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol concentrations. Eprotirome can be used for dyslipidemias and obesity research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eprotirome
CAS 355129-15-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17Br2NO5
Kvantitet 1 mg
Synonym KB2115
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (256.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC(NC1=CC(Br)=C(OC2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2)C(Br)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 487.14
Formel vikt 487.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism