Läs mer
Cytiva EPS 301 Elektrofores strömförsörjning
Produktkod. 10076004 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Spänning:
5–300 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10076004 5–300 V Varje
1 options
Produktkod. 10076004 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18113001
I lager
Täck det breda utbudet av elektrofores- och blottingapplikationer. Designade för prestanda, EPS-nätaggregat kan lita på för säkerhet och reproducerbarhet
  • Med membranknappsatser och tydliga digitala displayer för enkel programmering
  • Tidsinställda eller kontinuerliga körningar, med larm för slutkörning
  • Automatisk parametergränsövergång förhindrar överhettning, skyddar experiment och utrustning
  • Två par eluttag tillåter dubbla parallella körningar
  • Automatisk återställning efter strömavbrott
  • Konstant strömläge rekommenderas för blotting för att förhindra överhettning
  • Konstant spänningsläge rekommenderas för andra tillämpningar, såsom nukleinsyraubåt och minivertikal gelelektrofores
EPS 301
  • Lämplig för ubåts-, mini-vertikal och standard vertikal gelelektrofores samt semidry och mini-tank blotting applikationer
  • Konstant spänning eller konstant strömlägen
  • 300 V, 400 mA, max 80W
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CE 89/336/EEC (EMC-direktivet), CE 73/23/EEC (LV-direktivet)
Nuvarande 10 till 400 mA
Beskrivning EPS Power Supplies täcker det breda utbudet av elektrofores- och blottingapplikationer. Designade för prestanda, EPS-nätaggregat kan lita på för säkerhet och reproducerbarhet.
För användning med (applikation) Submarin, mini vertikal och standard vertikal gelelektrofores samt semi torr och mini tank blotting applikationer
Timer 1 min. till 23,59 timmar.
Typ EPS 301 Strömförsörjning
Visa Digital
Fuktighetsområde 0 till 0,95 %
Max. Tryck 106 kPa, maxhöjd 2000 m
Antal knektar 2
Öppningsmått (mått) 0.4 cm
Temperatur (engelska) Drift 39,2 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 4 °C till 40 °C
Mått (L x B x H) 8,5 x 9,75 x 3,75 tum. (21,5 x 25 x 9,5 cm)
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 21.5 cm
Bredd (engelska) 9,75 tum.
Bredd (metrisk) 25 cm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 95 mm
Vikt (engelska) 8.3 lb.
Vikt (metrisk) 3.8 kg
Elektriska krav 100 till 120/220 till 240 V 50/60 Hz
Spänning 5–300 V
Wattal 80 w
Amperage 400 mA
Frekvens 50/60 Hz